Få mere at vide
3M™ Vedligeholdelsesfri halvmaske
Artikelnummer. 16416360 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
4279+
Artikelnummer. Model-
16416360 4279+
1 options
Artikelnummer. 16416360 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100113103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00 DKK
    296.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 192.73 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vedligeholdelsesfri halvmaske er en enkel og klar til brug åndedrætsværn med integreret patron og filtre.
  • Effektiv og behagelig beskyttelse mod organisk damp, uorganisk damp, sure gasser, ammoniak og farlige partikler.
  • En nyligt forbedret ventilsamling hjælper med at reducere udåndingsmodstanden for forbedret vejrtrækningskomfort.
  • Letvægts, velafbalanceret design med lav profil.
  • Integreret patron og filtre betyder, at den er klar til brug og vedligeholdelsesfri.
  • Blød, tætsiddende ansigtsforsegling lavet af tekstureret, ikke-allergifremkaldende materiale.
  • Inkluderer en genlukkelig pose til hygiejnisk opbevaring og transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype FFABEK1P3 RD
Certificeringer/compliance EN 405:2001, A1:2009
Certificeringer (EN) EN 405:2001+A1:2009
Tilslutningstype Permanent
Farve Blå
Design Type Halv maske
Engangs Genanvendelig
Filtertype Bonded Carbon
Materiale Termoplastisk elastomer
Produkttype Genanvendelig åndedrætsværn
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Ansigtsstykke materiale TPE
Selemateriale Polyphenylenether
Inkluderer FFABEK1P3 RD filtre
Materiale hovedstrop Polyisopren
Model- 4279+