Få mere at vide
3M™ Vedligeholdelsesfri halvmaske
Artikelnummer. 16496350 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
4251+
4255+
4277+
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
16496350 4255+
16486350 4251+
16406360 4277+
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496350 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100113101
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Denne vedligeholdelsesfri halvmaske er en enkel og klar til brug åndedrætsværn med integreret patron og filtre.
  • Effektiv og behagelig beskyttelse mod organisk damp, uorganisk damp, sure gasser, ammoniak og farlige partikler.
  • En nyligt forbedret ventilsamling hjælper med at reducere udåndingsmodstanden for forbedret vejrtrækningskomfort.
  • Letvægts, velafbalanceret design med lav profil.
  • Integreret patron og filtre betyder, at den er klar til brug og vedligeholdelsesfri.
  • Blød, tætsiddende ansigtsforsegling lavet af tekstureret, ikke-allergifremkaldende materiale.
  • Inkluderer en genlukkelig pose til hygiejnisk opbevaring og transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype FFA2P3 RD
Certificeringer/compliance EN 405:2001, A1:2009
Certificeringer (EN) EN 405:2001+A1:2009
Tilslutningstype Permanent
Farve Blå
Design Type Halv maske
Engangs Genanvendelig
Filtertype Bonded Carbon
Materiale Termoplastisk elastomer
Produkttype Genanvendelig åndedrætsværn
Størrelse One Size
Med udåndingsventil Ja
Ansigtsstykke materiale TPE
Selemateriale Polyphenylenether
Inkluderer FFA2P3 RD-filtre
Materiale hovedstrop Polyisopren
Model- 4255+