Få mere at vide
BINDER Opretholdelse
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers Series B, BD BD-S, E, ED, ED-S
BINDER Chambers Series BF, FD, FD-S, FED, FP, M, FDL
BINDER Chambers Series CB-S, CB
BINDER Chambers Series CBF
BINDER Chambers Series KBF, KMF
BINDER Chambers Series KBF-S, KBF-S ECO
BINDER Chambers Series KT, KB, KB ECO
BINDER Chambers Series MK, MKT
BINDER Chambers Series MKF, MKFT
BINDER Chambers Series UF V
BINDER Chambers Series VD
BINDER Chambers Series VDL
Beskrivelse
Engangsvedligeholdelsesservice i henhold til vedligeholdelsesplan.
- Visuel inspektion af mekaniske og elektriske komponenter, test af alle nøglefunktioner.
- Kalibrering af en testtemperatur i midten af det anvendelige rum som specificeret af brugeren
- Uden certifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers Series B, BD BD-S, E, ED, ED-S |
| Produkttype | Forebyggende vedligeholdelse |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto