Få mere at vide
BINDER Opretholdelse
Artikelnummer. 30274299 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers Series B, BD BD-S, E, ED, ED-S
BINDER Chambers Series BF, FD, FD-S, FED, FP, M, FDL
BINDER Chambers Series CB-S, CB
BINDER Chambers Series CBF
BINDER Chambers Series KBF, KMF
BINDER Chambers Series KBF-S, KBF-S ECO
BINDER Chambers Series KT, KB, KB ECO
BINDER Chambers Series MK, MKT
BINDER Chambers Series MKF, MKFT
BINDER Chambers Series UF V
BINDER Chambers Series VD
BINDER Chambers Series VDL
Artikelnummer. 30274299
Brand: BINDER DL200609
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Engangsvedligeholdelsesservice i henhold til vedligeholdelsesplan.
Engangsvedligeholdelsesservice i henhold til vedligeholdelsesplan.
  • Visuel inspektion af mekaniske og elektriske komponenter, test af alle nøglefunktioner.
  • Kalibrering af en testtemperatur i midten af det anvendelige rum som specificeret af brugeren
  • Uden certifikat
Tekniske data
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Series CBF
Produkttype Forebyggende vedligeholdelse