Få mere at vide
Eppendorf™ Net-/strømledning, 230 V, 50 Hz (EU)
Artikelnummer. 30040078 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V/50 Hz (EU)
Artikelnummer. Elektriske krav
30040078 230 V/50 Hz (EU)
1 options
Artikelnummer. 30040078 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0013563934
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 DKK
    140.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.00 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026