Få mere at vide
Buerkle™ Mains Operated Laboratory Pump
Shop alle Bürkle produkter
:
Immersion Depth: 100cm
Beskrivelse
- PP
- Splash-water protected motor 230 V/200 W (IP44)
- Built-in safety key as on/off switch
- Seal-less pump mechanism for acids and alkalis
- Thread connection 1” with hose connector 3/4in.
- Incl. 1.5 m PVC hose 3/4in., PP nozzle and wall bracket
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Laboratory pump |
| Spænding | 230 V |
| Flowhastighed | 75 L/min |
| Inkluderer | 1.5 m PVC Hose |
| Vægt (metrisk) | 2 kg |
| Samlet højde (metrisk) | 7 m |
| Dybde (metrisk) | 100 cm |
| Pumpens rørlængde | 1.5 m |
| Type | Laboratory Pump |
| Certificeringer/compliance | CE Certified |
| Vis mere |