Få mere at vide
Integra Biosciences™ Netadapter
Type:
Netadapter; EU-version
Netadapter; UK version
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Netadapter til PIPETBOY pro
- Indgang: –100 240 VAC, 50/60 Hz
- Integreret LED giver en optimal belysning af området omkring pipetten for præcis pipettering og forebyggelse af øjenbelastning
- Forskyd væsken nøjagtigt i pipetten ved at anvende et variabelt fingertryk på pipetteudløserne
- Let som en fjer, 190 gram
- Fås i fem farver
- Hastigheden kan indstilles kontinuerligt via tommelfingerhjulet
- Den røde LED indikerer, hvornår batteriet skal oplades
- Ergonomisk design, der følger anbefalingerne fra håndformergonomi
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Netadapter; EU-version |
| Til brug med (udstyr) | PipetBoy Pro |