Få mere at vide
Cytiva MagRack Maxi
Artikelnummer. 11300332 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Materiale:
Anodiseret aluminium, plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale unitSize
11300332 Anodiseret aluminium, plast Hver
1 options
Artikelnummer. 11300332 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28986441
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et magnetisk stativ til småskala proteinrensning og prøveberigelse med magnetiske perler
Til brug med Protein A Mag Sepharose , Protein A Mag Sepharose Xtra , Protein G Mag Sepharose , Protein G Mag Sepharose Xtra , Hans Mag Sepharose Ni, NHS Mag Sepharose TiO2 Mag Sepharose og Streptavidin Mag Sepharose .
  • Anodiseret aluminiumshus (blå) med en aftagelig plaststang (hvid) indeholdende en neodymmagnet
  • Dækker en bred vifte af prøvevolumener fra –lav mikroliter til høj –milliliter rensningsskala
  • Evne til at variere mængden af medium samt prøvevolumen
  • Berigelse af prøvevolumener op til 50 ml (1,7 oz.)
  • Udfører små rensninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Anodiseret aluminium, plast