Få mere at vide
Cytiva MagRack 6
Artikelnummer. 10147534 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10147534 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 10147534 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28948964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 DKK
    2628.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 182.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Bruges til prøveforberedelse i lille målestok ved hjælp af magnetiske perler. Cytiva Life Sciences™ MagRack 6 muliggør håndtering af op til seks prøver i 1,5 ml mikrocentrifugerør.
Når rør placeres i stativet, tiltrækkes de magnetiske perler til magneten inden for få sekunder. Rørene kan låses i position og stativet vendes om, hvilket gør det nemt at fjerne affaldsopløsninger mellem trinene i protokollen, mens de magnetiske perler forbliver i røret.
Stativet består af anodiseret aluminiumshus med en aftagelig plastikmagnetstang indeholdende seks neodymmagneter.
  • Hurtig og enkel behandling til Mag Sepharose™ rensnings- og berigelsesapplikationer
  • Intet behov for centrifugering
  • Varier mængden af perler for at opfylde specifikke krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 hv.
Til brug med (applikation) Forberedelse af proteinprøver
Produkttype MagRack 6