Få mere at vide
Novex™ MAGPIX™ Ydeevneverifikationssæt
Artikelnummer. 12303623
Skift visning
Mængde:
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
12303623 25 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 12303623 Leverandør Novex™ Leverandørnr. MPXPVERK25
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MAGPIX™ Ydeevneverifikationssæt
Det praktiske præstationsverifikationssæt indeholder xMAP™ verifikationsreagenser, der bruges til at verificere kalibrering af MAGPIX™ klassifikations- og reporterkanaler og flydende integritet. Verifikation bruger systemkontroller til at sikre, at analysatoren fungerer korrekt med de aktuelle kalibreringsindstillinger. Sættet er beregnet til at blive brugt med reagensblokken uden for pladen. Hvert sæt giver 25 verifikationer.
Hvert sæt indeholder:
Stripwells
  • En partispecifik CD til import af
    målværdier MAGPIX™ system er et alsidigt, kompakt, fluorescerende detektionssystem baseret på Luminex's gennemprøvede xMAP™ teknologi. Systemet er en simpel immunanalyseplatform designet til samtidig analyse af op til 50 intracellulære og ekstracellulære markører i enkelte biologiske prøver. De MAGPIX™ systemet giver brugerne et kraftfuldt multiplekseringsværktøj, der tilbyder højere prøvegennemløb, øget assayfleksibilitet, reduceret prøvevolumen og lavere omkostninger end traditionelle ELISA og Western blotting.
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produktlinje MAGPIX
    Forsendelsestilstand Våd is
    Til brug med (udstyr) Luminex Instruments, MAGPIX System
    Mængde 25 reaktioner