Få mere at vide
Invitrogen™ MAGPIX™ Drive Fluid Plus
Artikelnummer. 30245082
Skift visning
Mængde:
4 x 700 ml
Artikelnummer. Mængde
30245082 4 x 700 ml
1 options
Artikelnummer. 30245082 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4050030
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
MAGPIX Drive Fluid Plus er leveringsmediet til transport af prøven, der analyseres på Luminex MAGPIX system til de optiske komponenter.
MAGPIX Drive Fluid Plus er leveringsmediet til transport af den prøve, der analyseres på Luminex MAGPIX systemet, til de optiske komponenter. Hver enhed i 4-pakningen af drivvæske indeholder 700 ml.
Se Luminex venligst instrumentets brugermanual for korrekt installation og brug af MAGPIX Drive Fluid Plus med MAGPIX systemet.
Dette omformulerede kappeprodukt erstatter den oprindelige MAGPIX Drive Fluid (Kat. Nr. MPXDF4PK). Den nye kappeformulering opdateres fra et enkelt konserveringsmiddel til en blanding af tre konserveringsmidler for at give større transitstabilitet og reducere sandsynligheden for fremtidig mikrobiel resistens.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje MAGPIX
Mængde 4 x 700 ml