Få mere at vide
Fisherbrand™ MagPette™ Pipetteholder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11932581 Shop alle Fisherbrand produkter
Stillinger:
2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11932581
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fastgøres til de fleste metaloverflader med fire kraftige magneter. Fisherbrand™ MagPette™ rummer to pipettere og passer til de fleste pipetteremærker.
  • Fremstillet af robust ABS-plast
  • Fås i lyse gennemsigtige farver.
  • Mål: (B x D x H) 131 x 112 x 76 mm
Tekniske data
Produkttype Pipettereol
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Lilla
Holder Pipettere
Materiale ABS
Stillinger 2
Form Rectangular
Hylder None
Stabelbar No
Sterilitet Non-sterile
Montering Magnet
Bredde (metrisk) 131 mm
Højde (metrisk) 76 mm
Højde (engelsk) 3 tommer
Dybde (engelsk) 4,4 tommer.
Dybde (metrisk) 112 mm