Få mere at vide
Medline Scientific™ Magnum trinokulært mikroskop
Måltyper:
Fasekontrast
Plan Achromatic
Semi-plan akromatisk
Kondensator type:
Brightfield Abbe - NA 0,90 - NA 1,25 (olie)
Fasekontrast 5-positions tårn
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Trinocular optical head, inclined at 30°
- 10x/20mm wide-field eyepiece
- Available with either semi-planachromatic, planachromatic or phase contrast objectives
- Brightfield Abbe condenser, NA 0.90 – NA 1.25 (oil)
Tekniske data
Tekniske data
| Kondensator type | Fasekontrast 5-positions tårn |
| Diafragma | Iris |
| Okular | WF10X/20 mm |
| Hovedstil | Trinocular, Optical, with Vertical Photo/Video Port |
| Belysningstype | Halogen |
| Måltyper | Fasekontrast |
| Produkttype | Trinocular Biological Microscope |
| Inkluderer | Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual. |
| Næsestykke | Quintuple reversed and revolving with click stop |
| Elektriske krav | 220/240 V 50/60 Hz |
| Show More |