Få mere at vide
Medline Scientific™ Magnum trinokulært mikroskop
Artikelnummer. 11910279
Skift visning
Måltyper:
Fasekontrast
Plan Achromatic
Semi-plan akromatisk
Kondensator type:
Brightfield Abbe - NA 0,90 - NA 1,25 (olie)
Fasekontrast 5-positions tårn
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måltyper Kondensator type unitSize
11910279 Plan Achromatic Brightfield Abbe - NA 0,90 - NA 1,25 (olie) Hver
11900279 Semi-plan akromatisk Brightfield Abbe - NA 0,90 - NA 1,25 (olie) Hver
11920279 Fasekontrast Fasekontrast 5-positions tårn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11910279 Leverandør Medline Scientific™ Leverandørnr. 2722.0000M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den trinokulære version af Magnum-serien med et udvalg af objektivtyper og LED-belysning, hvis det foretrækkes.
  • Trinokulært optisk hoved, hældende 30°
  • 10x/20 mm vidfelt okular
  • Tilgængelig med enten semi-planakromatiske, planakromatiske eller fasekontrastobjektiver
  • Brightfield Abbe kondensator, NA 0,90 – NA 1,25 (olie)
Tekniske data
Kondensator type Brightfield Abbe - NA 0,90 - NA 1,25 (olie)
Diafragma Iris
Okular WF 10X/20 mm
Hovedstil Trinokulær, optisk, med lodret foto-/videoport
Belysningstype Halogen
Måltyper Plan Achromatic
Produkttype Trinokulært biologisk mikroskop
Inkluderer Blåt og grønt filter, 1 reservepære, 2 reservesikringer, immersionsolie 10mL, bløde gummiøjekopper, støvdæksel og brugsanvisning.
Næsestykke Femdobbelt omvendt og roterende med klikstop
Vægt (metrisk) 10 kg
Elektriske krav 220/240 V 50/60 Hz
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz