Få mere at vide
Magnolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Magnolol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2 |
| Formel vægt | 266.1307 |