missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Magnolol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16424777
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16424777 50 mg
16419016 100 mg
16418888 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16424777 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0163

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Magnolol, a natural lignan isolated from the stem bark of Magnolia officinalis, is a dual agonist of both RXRα and PPARγ, with EC50 values of 10.4 μM and 17.7 μM, respectively.

Magnolol, a natural lignan isolated from the stem bark of Magnolia officinalis, is a dual agonist of both RXRα and PPARγ, with EC50 values of 10.4 μM and 17.7 μM, respectively.

Spécification

Kemisk navn eller materiale Magnolol
CAS 528-43-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (375.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C(CC=C)C=C1C2=CC(CC=C)=CC=C2O
Molekylvægt (g/mol) 266.33
Formel vægt 266.33
Procent renhed 99.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.