Få mere at vide
Magnoflorine Hydroxide, TRC
Artikelnummer. 30476352
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30476352 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30476352 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM11044010MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnoflorine Hydroxide
CAS 476-63-1
Molekylær formel C20H25NO5
Mængde 10 mg
Synonym (6aS)-5,6,6a,7-Tetrahydro-1,11-dihydroxy-2,10-dimethoxy-6,6-dimethyl-4H-dibenzo[de,g]quinolinium Hydroxide, (+)-Magnoflorine Hydroxide, Escholin Hydroxide, Escholine Hydroxide, Magnoflorine Hydroxide, Thalictrin Hydroxide, Thalictrine Hydroxide, α-Magnoflorine Hydroxide
SMIL [OH-].COc1ccc2C[C@H]3c4c(CC[N+]3(C)C)cc(OC)c(O)c4c2c1O
Molekylvægt (g/mol) 359.42