Få mere at vide
Invitrogen™ MagniSort™ Mus CD8 Positive Selection Kit
Designet til magnetisk adskillelse af CD8+ celler ved positiv selektion. Det er blevet optimeret til isolering af CD8+-celler fra musemilt eller -lymfeknuder ved hjælp af et biotinyleret anti-mus CD8a-antistof og streptavidin-coatede magnetiske perler.
Brand:  Invitrogen™ 8802-6842-74
Produktkode 15531257
  • 6070.00 DKK / 200 tests
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Advarsel:
Indeholder natriumazid
Indeholder:
  • MagniSort Anti-mus CD8 Biotin: 200 test, 20 μL/test
  • MagniSort Positive selektionsperler B
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • CD8+-celler er bundet af antistof og derefter magnetiske perler
  • Når de placeres i et magnetfelt, kan de uønskede celler adskilles fra CD8+-celler ved at dekantere
  • Efter positiv selektion kan renheden af udvalgte celler verificeres ved farvning med Anti-Mouse CD8a, klon 53-6.7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CD8+
200 prøver
Mus
Positivt udvælgelsessæt
200 prøver
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2936487 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/06/2024 Katalognummer8802-6842-74
Partinummer2848208 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/12/2023 Katalognummer8802-6842-74
Partinummer2719126 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/06/2023 Katalognummer8802-6842-74
Partinummer2528521 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/09/2022 Katalognummer8802-6842-74
Partinummer2384241 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/06/2022 Katalognummer8802-6842-74
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ MagniSort™ Mus CD8 Positive Selection Kit > MagniSort Mus CD8 Positive Selection Kit