Få mere at vide
Invitrogen™ MagniSort™ Mus CD45.1 Positive Selection Kit
Beskrivelse
Indeholder
- MagniSort™ Anti-mus CD45.1 Biotin: 200 test, 20 μL/test
- MagniSort™ Positive selektionsperler A
- CD45.1+-celler er bundet af antistof og derefter magnetiske perler
- Når de placeres i et magnetfelt, kan de uønskede celler adskilles fra CD45.1+ celler ved at dekantere
- Efter positiv selektion kan renheden af udvalgte celler verificeres ved farvning med Anti-Mouse CD45.1, klon A20
- Når startfrekvensen af CD45.1-celler er større end 75 % af de samlede celler, vil mængden af MagniSort™ Magnetic Positive Selection Beads, der skal bruges, kan øges til 40μ L/test for at maksimere restitution
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | CD45.1+ |
| Produkttype | Positivt udvælgelsessæt |
| Antal prøver | 200 prøver |
| Mængde | 200 prøver |
| Målarter | Mus |