Få mere at vide
Invitrogen™ MagniSort™ Magnet
Artikelnummer. 15552567
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15552567 5 ml 5ml
1 options
Denne magnet genererer et stærkt magnetfelt. Hold dig væk fra pacemakere, kreditkort, magnetiske ID-kort, ure, computerskærme og harddiske for at forhindre beskadigelse af disse enheder.
Artikelnummer. 15552567 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. MAG490210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7940.00 DKK
    5954.65 DKK / 5ml
    Spare 1985.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Denne magnet genererer et stærkt magnetfelt. Hold dig væk fra pacemakere, kreditkort, magnetiske ID-kort, ure, computerskærme og harddiske for at forhindre beskadigelse af disse enheder.
Designet til at blive brugt med 12 x 75 mm rundbundede polystyrenrør (5 ml), og kan bruges til magnetisk adskillelse af op til 2 x 10 8 celler. For detaljerede instruktioner skal du følge protokollerne, der følger med hvert separationskit.
Denne magnet er sammensat af stærke sjældne jordarters magneter. Sjældne jordarters magneter er følsomme over for varme over °175 F (80 °C). Holdes væk fra ekstrem varmekilde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Magnet
Til brug med (udstyr) 12 x 75 mm rundbundet polystyrenrør
Mængde 5 ml
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.