Få mere at vide
3M™ Forstørrelsesobjektiv
Artikelnummer. p-7160308 Shop alle 3M produkter
Kraftintensitet:
2.0X
2.5X
Artikelnummer. 15879644
Brand: 3M™ 7000144517
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Magnifying Lens bruges til at forstørre objekter og kan bruges med alle Speedglas svejsehjelme.
  • På 3M™ Speedglas™ Svejsehjelm Series 9100 der er en forstørrelseslinseholder indbygget i svejsefilteret, hvilket gør linseinstallationen nemmere og mere sikker
  • Til det nye 3M™ Speedglas™ Svejsehjelm Series 100 der er en forstørrelseslinseholder indbygget i svejsefilteret, hvilket gør linseinstallationen nemmere og mere sikker. Til de ældre filtre i 100-serien skal du bruge en holder til forstørrelsesglasset
  • For 3M™ Speedglas™ Svejsehjelm SL skal du tilføje holderen til lup som en separat reservedel (171031)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Speedglas
Kraftintensitet 2.5X
Produkttype Forstørrelsesobjektiv