Få mere at vide
3M™ Forstørrelsesobjektiv
Artikelnummer. 15879644 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Kraftintensitet:
2.0X
2.5X
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kraftintensitet
15879644 2.5X
15869634 2.0X
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879644 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000144517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00 DKK
    191.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.69 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
3M™ Magnifying Lens bruges til at forstørre objekter og kan bruges med alle Speedglas svejsehjelme.
  • På 3M™ Speedglas™ Svejsehjelm Series 9100 der er en forstørrelseslinseholder indbygget i svejsefilteret, hvilket gør linseinstallationen nemmere og mere sikker
  • Til det nye 3M™ Speedglas™ Svejsehjelm Series 100 der er en forstørrelseslinseholder indbygget i svejsefilteret, hvilket gør linseinstallationen nemmere og mere sikker. Til de ældre filtre i 100-serien skal du bruge en holder til forstørrelsesglasset
  • For 3M™ Speedglas™ Svejsehjelm SL skal du tilføje holderen til lup som en separat reservedel (171031)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Speedglas
Kraftintensitet 2.5X
Produkttype Forstørrelsesobjektiv