Få mere at vide
3M™ Forstørrelsesobjektiv
Shop alle 3M produkter
Kraftintensitet:
2.0X
2.5X
Beskrivelse
- På 3M™ Speedglas™ Svejsehjelm Series 9100 der er en forstørrelseslinseholder indbygget i svejsefilteret, hvilket gør linseinstallationen nemmere og mere sikker
- Til det nye 3M™ Speedglas™ Svejsehjelm Series 100 der er en forstørrelseslinseholder indbygget i svejsefilteret, hvilket gør linseinstallationen nemmere og mere sikker. Til de ældre filtre i 100-serien skal du bruge en holder til forstørrelsesglasset
- For 3M™ Speedglas™ Svejsehjelm SL skal du tilføje holderen til lup som en separat reservedel (171031)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Speedglas |
| Kraftintensitet | 2.0X |
| Produkttype | Forstørrelsesobjektiv |