Få mere at vide
Fisherbrand™ Forstørrelsesglas
Artikelnummer. p-44185 Shop alle Fisherbrand produkter
Forstørrelse:
2
3 gange
Diameter (engelsk) Ydre:
1,75 tommer
3 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11704396
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendt til laboratoriebrug og andet præcisionsvidenskabeligt arbejde
Fisher Scientific™ Forstørrelseslampe klemmer lodret eller vandret til toppen eller siden af enhver kant. Anvendt til laboratoriebrug og andet præcisionsvidenskabeligt arbejde.
Stort forstørrelsesglas
  • Oplyst 2X forstørrelse med 4X spot
  • Vinduet er 2,75 x 2,75 tommer. (7 x 7 cm)
  • Samlede mål: 8,5 L x 3B x 1 in.H (21,6 x 7,6 x 2,5 cm)
Medium forstørrelsesglas
  • Oplyste dobbelte 3X og 10X forstørrelsesglas
  • Vinduet er 1,75 x 1,75 tommer. (4,4 x 4,4 cm)
  • Samlede dimensioner: 6,5 L x 2W x 0,75 in.H (16,5 x 5,1 x 1,9 cm)
Lille forstørrelsesglas
  • 8X forstørrelse
  • Justerbar fokusering
  • Vinduet er 1 tommer. (2,5 cm) dia.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1,75 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 4.44 cm
Dimensioner (L x B x H) 6,5 x 2 x 0,75 tommer. (16,51 x 5 x 1,91 cm)
Til brug med (applikation) For at se overfladedetaljer og belyse ensartet over observationsfeltet
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 1.91 cm
Inkluderer AA udskifteligt batteri
Længde (engelsk) 6,5 tommer.
Længde (metrisk) 16.51 cm
Belysning LED
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 113.39 g
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 5 cm
Diameter (engelsk) linse 1,75 tommer.
Diameter (metrisk) linse 4.44 cm
Forstørrelse 3 gange
Materiale Plast
Produkttype Forstørrelsesglas, belyst