Få mere at vide
Fisherbrand™ Forstørrelsesglas
Artikelnummer. 11794386 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Forstørrelse:
2
3 gange
Diameter (engelsk) Ydre:
1,75 tommer
3 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelse Diameter (engelsk) Ydre Pakningsstørrelse
11794386 2 3 tommer Hver
11704396 3 gange 1,75 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11794386
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendt til laboratoriebrug og andet præcisionsvidenskabeligt arbejde
Fisher Scientific™ Forstørrelseslampe klemmer lodret eller vandret til toppen eller siden af enhver kant. Anvendt til laboratoriebrug og andet præcisionsvidenskabeligt arbejde.
Stort forstørrelsesglas
  • Oplyst 2X forstørrelse med 4X spot
  • Vinduet er 2,75 x 2,75 tommer. (7 x 7 cm)
  • Samlede mål: 8,5 L x 3B x 1 in.H (21,6 x 7,6 x 2,5 cm)
Medium forstørrelsesglas
  • Oplyste dobbelte 3X og 10X forstørrelsesglas
  • Vinduet er 1,75 x 1,75 tommer. (4,4 x 4,4 cm)
  • Samlede dimensioner: 6,5 L x 2W x 0,75 in.H (16,5 x 5,1 x 1,9 cm)
Lille forstørrelsesglas
  • 8X forstørrelse
  • Justerbar fokusering
  • Vinduet er 1 tommer. (2,5 cm) dia.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 3 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 7.62 cm
Dimensioner (L x B x H) 8,5 x 3 x 1 tommer. (21,59 x 7,62 x 2,54 cm)
Til brug med (applikation) For at se overfladedetaljer og belyse ensartet over observationsfeltet
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.54 cm
Inkluderer AA udskifteligt batteri
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 21.59 cm
Belysning LED
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.62 cm
Diameter (engelsk) linse 3 tommer
Diameter (metrisk) linse 7.62 cm
Forstørrelse 2
Materiale Plast
Produkttype Forstørrelsesglas, belyst