Få mere at vide
Fisherbrand™ Forstørrelsesglas
Artikelnummer. 11704396 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Forstørrelse:
2
3 gange
Diameter (engelsk) Ydre:
1,75 tommer
3 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelse Diameter (engelsk) Ydre Pakningsstørrelse
11704396 3 gange 1,75 tommer Hver
11794386 2 3 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11704396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 DKK
    176.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 66.45 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendt til laboratoriebrug og andet præcisionsvidenskabeligt arbejde
Fisher Scientific™ Forstørrelseslampe klemmer lodret eller vandret til toppen eller siden af enhver kant. Anvendt til laboratoriebrug og andet præcisionsvidenskabeligt arbejde.
Stort forstørrelsesglas
  • Oplyst 2X forstørrelse med 4X spot
  • Vinduet er 2,75 x 2,75 tommer. (7 x 7 cm)
  • Samlede mål: 8,5 L x 3B x 1 in.H (21,6 x 7,6 x 2,5 cm)
Medium forstørrelsesglas
  • Oplyste dobbelte 3X og 10X forstørrelsesglas
  • Vinduet er 1,75 x 1,75 tommer. (4,4 x 4,4 cm)
  • Samlede dimensioner: 6,5 L x 2W x 0,75 in.H (16,5 x 5,1 x 1,9 cm)
Lille forstørrelsesglas
  • 8X forstørrelse
  • Justerbar fokusering
  • Vinduet er 1 tommer. (2,5 cm) dia.
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1,75 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 4.44 cm
Dimensioner (L x B x H) 6,5 x 2 x 0,75 tommer. (16,51 x 5 x 1,91 cm)
Til brug med (applikation) For at se overfladedetaljer og belyse ensartet over observationsfeltet
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 1.91 cm
Inkluderer AA udskifteligt batteri
Længde (engelsk) 6,5 tommer.
Længde (metrisk) 16.51 cm
Belysning LED
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 113.39 g
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 5 cm
Diameter (engelsk) linse 1,75 tommer.
Diameter (metrisk) linse 4.44 cm
Forstørrelse 3 gange
Materiale Plast
Produkttype Forstørrelsesglas, belyst