Få mere at vide
Fisherbrand™ Magnetiseret pipettestativ
Artikelnummer. 11757325 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stillinger:
1
Artikelnummer. Stillinger
11757325 1
1 options
Artikelnummer. 11757325
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Magnetiseret pipettestativ beskytter og organiserer 0,1 til 50 ml glas- og plastpipetter.
  • Vinklede rum med fire hylder
  • Magnetiseret ABS med kraftige magneter på begge sider
  • Monteres sikkert på metaloverflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Holder Pipetter
Materiale Magnetiseret ABS
Stillinger 1
Form Vertikal
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Til 0,1 til 50 ml pipetter
Mængde 1 stk.
Størrelse 291 x 88 x 401 mm
Dimensioner (L x B x H) 291 x 88 x 401 mm
Længde (metrisk) 29.1 cm
Længde (engelsk) 11,5 tommer.
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (engelsk) 15,8 tommer
Produkttype Pipettereol
Hylder 4 niveauer
Højde (metrisk) 40.1 cm
Bredde (metrisk) 8.8 cm