Beskrivelse
Disse magnetiske etiketter giver fuld fleksibilitet. Når placeringen ændres, kan disse etiketter flytte sammen med produkterne.
- Kan påføres og fjernes fra metaloverflader så mange gange som nødvendigt
- Identificeres ved at skrive eller påføre en selvklæbende etiket på det magnetiske materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Format | Label |
| Materiale | Magnetisk plastik |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Ingen |
| Produkttype | Label |
| Vis mere |