Få mere at vide
Velp Scientifica™ Magnetiske rørestave
Shop alle Velp produkter
Længde (metrisk):
6 mm
12 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hæld dette i en væske for at frembringe en omrørende bevægelse. Velp Scientifica™ Magnetiske omrøringsstænger forurener eller reagerer ikke med den blanding, de er i.
- Til omrøringsapplikationer
- Kemisk inert
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | VELP Varmemagnetomrører med rund top |
| Diameter (metrisk) | 4.5 mm |
| Længde (metrisk) | 12 mm |