Description
Hæld dette i en væske for at frembringe en omrørende bevægelse. Velp Scientifica™ Magnetiske omrøringsstænger forurener eller reagerer ikke med den blanding, de er i.
- Til omrøringsapplikationer
- Kemisk inert
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | VELP Varmemagnetomrører med rund top |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 6 mm |
| Type | Omrøringsbar |