Få mere at vide
Bohlender™ Magnetisk rørestangsæt
Dimensioner (L x B x H):
Æske 175 x 110 x 30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til begyndere
- Til afprøvning af forskellige slags og dimensioner af magnetiske rørestave
- Indeholder et stykke hver af cylindriske formstørrelser 10 x 6,15, 15 x 4,5, 20 x 6, 25 x 6, 30 x 6, 40 x 8, 50 x 8, 60 x 9
- Inkluderer en hver af drejeringe 15 x 5, 25 x 6, 40 x 8
- Indeholder et stykke hver af trekantet formstørrelser 25 x 8, 40 x 14
- Temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
- Universal kemikalieresistens
- Kassemål på 175 x 110 x 30 mm
- FDA overensstemmelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Farve | Sort boks, hvide bjælker |
| Dimensioner (L x B x H) | Æske 175 x 110 x 30 mm |
| Til brug med (applikation) | Test af rørestang |
| Inkluderer | Cylindriske og trekantede stænger, drejeringe |
| Temperaturområde (metrisk) | −200° til+ 250 °C |
| Materiale | PTFE |