Få mere at vide
IKA™ Magnetisk rørestangsæt
Artikelnummer. 10393941 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Belægning:
PTFE
Mængde:
1/stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Belægning Mængde Pakningsstørrelse
10393941 PTFE 1/stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10393941 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0001358600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    1089.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.43 DKK
    3% Slukket
På lager
Indeholder PTFE-belagt IKAFLON™ og TRIKA™ Magnetiske rørestave. IKA™ Magnetic Stirring Bar Set indeholder både cylindriske rørestave, der sikrer ensartet blanding, og pyramide-/skrabeformede rørestave til blanding af prøver, der er svære at opløse, eller for at forhindre bundfældning.
Indeholder PTFE-belagt IKAFLON™ og TRIKA™ Magnetiske rørestave. IKAFLON™ Magenetiske omrøringsstænger er cylindriske med afrundede ender for at sikre ensartet blanding. TRIKA™ 25 og 42 magnetiske omrøringsstænger er pyramide-/skraberformede til blanding af prøver, der er svære at opløse, eller for at forhindre sedimentering.
Sættet indeholder en hver af følgende:
  • IKAFLON™ 10 magnetisk rørestang (10 x 6 mm dia.)
  • IKAFLON™ 15 magnetisk rørestang (15 x 6 mm dia.)
  • IKAFLON™ 20 magnetisk rørestang (20 x 8 mm dia.)
  • IKAFLON™ 25 magnetisk rørestang (25 x 8 mm dia.)
  • IKAFLON™ 30 magnetisk rørestang (30 x 8 mm dia.)
  • IKAFLON™ 40 magnetisk rørestang (40 x 8 mm dia.)
  • IKAFLON™ 50 magnetisk rørestang (50 x 8 mm dia.)
  • IKAFLON™ 80 magnetisk rørestang (80 x 10 mm dia.)
  • TRIKA™ 25 Magnetisk rørestang
  • TRIKA™ 42 Magnetisk rørestang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer IKAFLON™ 15/10/20/25/30/40/50/80, TRIKA™ 25/42
Belægning PTFE
Mængde 1/stk.
Type Magnetisk rørestang