missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BOLA Magnetic Stirring Bar Retrievers

Artikelnummer. 10288870
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10288870

Brand: BOLA C37204

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Magnetic Stirring Bar Retrievers PTFE, with permanent magnet

PTFE-encapsulated stirring bar retriever with strong permanent magnet (Alnico 5), universal chemical resistance.

Tekniske data

Autoklaverbar Autoclavable
Farve White
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.