Få mere at vide
IKA™ Magnetisk omrører strømforsyning TW.PWR.2
Artikelnummer. 17795129 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
179 x 64 x 40 mm
Elektriske krav:
90/240 V, 50/60 Hz
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Elektriske krav
17795129 179 x 64 x 40 mm 90/240 V, 50/60 Hz
1 options
Artikelnummer. 17795129 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020116438
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Strømforsyning til opgradering af TWISTER SETs 1-4 til op til 30 enheder.
  • Inkluderer: stik på enhedssiden, TW.PWR.2 og TW.PWR.PLUG 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Frekvens 50/60 Hz
Temperatur (metrisk) 0 °C til 40 °C
Type Strømforsyning
Vægt (metrisk) 0.7 kg
Dimensioner (L x B x H) 179 x 64 x 40 mm
Spænding 90/240 V
Elektriske krav 90/240 V, 50/60 Hz