Få mere at vide
Karl Hecht™ Magnetomrører, Opvarmning
Beskrivelse
- Digitalt display.
- Syrefast varmeplade i rustfrit stål.
- Feedback kontrolsystem opretholder hastighed og temperatur på trods af viskositet eller frekvensændringer.
- Inkluderer tilslutning til sikkerhedskontakttermometer.
- Kraftig, støjsvag splitterminalmotor.
- Præcis temperaturkontrol.
- Strømafbryder kontrollampe.
- Separate knapper til nøjagtig hastighedskontrol og opvarmning.
- Elektrisk tilslutningskabel med trebenet sikkerhedsstik (1,5m).
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 80 til 1600 rpm |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Vise | Digital |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 500 w |
| Frekvens | 50 Hz |
| Stiktype | Tre-leder sikkerhedsstik |
| Inkluderer | Tilslutning til sikkerhedskontakttermometer. |
| Hastighedskontrol | Elektronisk |
| Temperaturområde (metrisk) | Op til 300 °C |
| Vis mere |