missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BOLA Magnetic Stirrer Heads (G-MRK)

Artikelnummer. 10762587
Klik for at se tilgængelige muligheder
Type:
Klemmesystem
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10762587

Brand: BOLA C50208

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-quality, corrosion-resistant stirring components ideal for demanding chemical and laboratory applications

  • Perfect combination of drive shaft with ball bearings, rotor and lower bearing made of PTFE/PEEK and a conductor made of borosilicate glass
  • Requires little space due to compact construction
  • No leakage or memory effects due to non-porous, welded rotor
  • This rotor holds the stirrer shaft by means of three stud screws which are fixed in the counterbores of the stirrer shaft
  • This provides optimum power transmission and a safe fixing
  • The 6 mm square can be fixed into the stirrer coupling or into the agitator

Tekniske data

Diameter (metrisk) 8 mm
Højde (metrisk) 148 mm
Type Klemmesystem
Materiale PTFE, PEEK
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.