Få mere at vide
Bohlender™ Magnetisk omrørerhoved (G-MRK)
Type:
Magnetisk omrørerhoved
Beskrivelse
- Perfekt kombination af drivaksel med kuglelejer, rotor og underleje lavet af PTFE/PEEK og en leder lavet af borosilikatglas
- Kræver lidt plads på grund af kompakt konstruktion
- Ingen lækage eller hukommelseseffekter på grund af ikke-porøs, svejset rotor
- Rotoren holder omrørerakslen ved hjælp af tre tapskruer, som er fastgjort i røreakslens forsænkninger
- Dette giver optimal kraftoverførsel og en sikker fastgørelse
- 6 mm firkant kan fastgøres i rørekoblingen eller i røreværket
- Kraftig transmission
- Intet fedt påkrævet
- Alle produkter, der udsættes for mediet, indeholder ingen metaller
- Høj hastighed på op til max. 1.500 rpm
- Høje arbejdstemperaturer op til +250 C °er mulige
- Fremragende kemisk resistens
- Sikker at løbe tør
- Lang holdbarhed
- Pladsbesparende drivaksel OD'er
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Magnetisk omrørerhoved |