Beskrivelse
- Den rigtige omrører
- En dedikeret omrører til SevenDirect genererer vigtige fordele: programmerbar omrøring og en perfekt pasform med EasyPlace™ elektrodearm
- Programkonsistente betingelser
- Programmer omrøringshastigheden fra pH-meteret for at sikre ensartede forhold for alle operatører
- Definer prækonditionering og venteperioder
- Perfect Fit Sparer plads
- EasyMix magnetomrører passer perfekt til EasyPlace elektrodearm
- Tilsammen danner de et ryddeligt og kompakt setup
- Rør pålideligt i store mængder
- Jo større prøven er, jo højere er risikoen for inhomogenitet
- Stol på styrken af EasyMix til at omrøre effektivt op til 10 L prøvevolumen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Magnetisk omrører, EasyMix |
| Til brug med (udstyr) | EasyMix |