Få mere at vide
Grant Instruments™ Mini magnetomrører
Artikelnummer. 11481078
Volumen:
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11481078
Brand: Grant Instruments™ MMS3000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MMS-3000 Kompakt mini magnetomrører til rutinemæssige laboratorieprocedurer.
Med sin støjsvage drift og lille størrelse passer den pænt ind i de fleste laboratoriearbejdsområder.
  • Justerbar hastighedskontrol: 0 til 3000 rpm
  • Klarer volumen op til 20 liter
  • Leveres med rørestang
  • Støjsvag drift, lille størrelse - passer pænt ind i arbejdsområdet
  • Robust rustfri stålplade giver en arbejdsflade på 110 x 110 mm
  • Nem at bruge gradueret urskive
  • To års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0 til 3000 rpm
Volumen 20 l
Spænding 120/230 V
Højde (metrisk) 75 mm
Længde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 185 mm
Vægt (metrisk) 1.5 kg