Få mere at vide
IKA™ Magnetomrørere
Artikelnummer. 13450557 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Model-:
RO 10
RO 15
RO 5
Omrøringspositioner:
5
10
15
Toppladeoverfladeareal (metrisk):
120 x 470 mm
190 x 470 mm
280 x 470 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Omrøringspositioner Toppladeoverfladeareal (metrisk) Pakningsstørrelse
13450557 RO 10 10 190 x 470 mm Hver
13430557 RO 15 15 280 x 470 mm Hver
13440557 RO 5 5 120 x 470 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13450557 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15901.96 DKK
    14813.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 1088.31 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Designet til synkron omrøring uden varme. IKA-magnetomrører inkluderer magnetisk spoleteknologi for at give støjfri og ensartet omrøring i alle positioner. Hastigheden forbliver konstant, selv når belastningen ændres.
Digital magnetomrører uden varme, designet til synkron omrøring. Magnetisk spoleteknologi giver lydløs og ensartet omrøring i alle positioner. Hastigheden forbliver konstant, selv når belastningen ændres. Lukket og kompakt design muliggør nem rengøring og beskytter udstyret mod indtrængning af væsker. Derudover medfølger en aftagelig gennemsigtig anti-skrid måtte.
  • Justerbar omvendt drift
  • Slidfri magnetiske spoler
  • Visning af fejlkode
  • Nem betjening med berøringstastatur
  • Velegnet til kontinuerlig drift
  • Hastighedsområde: 0 til 1200 o/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 0 til 1200 o/min
Omrøringspositioner 10
Topplademateriale Rustfrit stål
Spænding 100 til 240 V
Watt 25 w
Højde (metrisk) 60 mm
Toppladeoverfladeareal (metrisk) 190 x 470 mm
Bredde (engelsk) 7,5 tommer
Bredde (metrisk) 190 mm
Strømstyrke 1.000 mA
Frekvens 50/60 Hz
Model- RO 10
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Type RO 10-magnetomrører
Vægt (metrisk) 5 kg