Beskrivelse
Digital magnetomrører uden varme, designet til synkron omrøring. Magnetisk spoleteknologi giver lydløs og ensartet omrøring i alle positioner. Hastigheden forbliver konstant, selv når belastningen ændres. Lukket og kompakt design muliggør nem rengøring og beskytter udstyret mod indtrængning af væsker. Derudover medfølger en aftagelig gennemsigtig anti-skrid måtte.
- Justerbar omvendt drift
- Slidfri magnetiske spoler
- Visning af fejlkode
- Nem betjening med berøringstastatur
- Velegnet til kontinuerlig drift
- Hastighedsområde: 0 til 1200 o/min
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 0 til 1200 o/min |
| Omrøringspositioner | 5 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Vise | LED |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 13 w |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Toppladeoverfladeareal (metrisk) | 120 x 470 mm |
| Bredde (engelsk) | 4,7 tommer |
| Bredde (metrisk) | 120 mm |
| Vis mere |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.