Beskrivelse
Digital magnetomrører uden varme, designet til synkron omrøring. Magnetisk spoleteknologi giver lydløs og ensartet omrøring i alle positioner. Hastigheden forbliver konstant, selv når belastningen ændres. Lukket og kompakt design muliggør nem rengøring og beskytter udstyret mod indtrængning af væsker. Derudover medfølger en aftagelig gennemsigtig anti-skrid måtte.
- Justerbar omvendt drift
- Slidfri magnetiske spoler
- Visning af fejlkode
- Nem betjening med berøringstastatur
- Velegnet til kontinuerlig drift
- Hastighedsområde: 0 til 1200 o/min
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 0 til 1200 o/min |
| Omrøringspositioner | 15 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 40 w |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Toppladeoverfladeareal (metrisk) | 280 x 470 mm |
| Bredde (engelsk) | 11 tommer |
| Bredde (metrisk) | 280 mm |
| Strømstyrke | 1500 mA |
| Vis mere |