Få mere at vide
IKA™ RT 5 magnetisk kogepladeomrører, omgivende til 120 °C, aluminiumslegering
Shop alle IKA produkter
Beskrivelse
- Digital magnetisk kogepladeomrører, designet til synkron opvarmning og omrøring
- Den magnetiske spoleteknologi giver støjfri og ensartet omrøring i alle positioner
- Overfladetemperaturen kan justeres trinløst op til 120 C, °hvilket giver en maksimal mediumtemperatur på 70 C (°afhængigt af den brugte beholder)
- Hastigheden forbliver konstant, selv når belastningen ændres
- Homogen temperaturfordeling over varmepladen
- Justerbar omvendt drift
- Øko-tilstand for en lav selvopvarmning af overfladen
- Slidfri magnetiske spoler
- Visning af fejlkode
- Nem betjening med berøringstastatur
- Velegnet til kontinuerlig drift
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Spænding | 100/115/230 V |
| Omrøringsfunktioner | Synkron opvarmning og omrøring |
| Model- | RT 5 |
| Størrelse | 4,3 x 19,5 tommer. |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Temperatur (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 120 °C |
| Stuetemperatur | 5 °C til 40 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Bredde (metrisk) | 120 mm |
| Vis mere |