Få mere at vide
IKA™ RT 15 magnetisk kogepladeomrører, omgivende til 120 °C, aluminiumslegering
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13460557 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype unitSize
13460557 EU Hver
1 options
Artikelnummer. 13460557 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003692600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrøringsområde: 0 til 1000 rpm, form: rektangel, størrelse: 10,6 x 19,5 tommer, stiktype: EU-stil
Digital magnetisk kogepladeomrører, designet til synkron opvarmning og omrøring. Den magnetiske spoleteknologi giver støjfri og ensartet omrøring i alle positioner. Overfladetemperaturen kan justeres trinløst op til 120 C, °hvilket giver en maksimal mediumtemperatur på 70 C (°afhængig af den anvendte beholder). Hastigheden forbliver konstant, selv når belastningen ændres.
  • Homogen temperaturfordeling over varmepladen
  • Justerbar omvendt drift
  • Øko-tilstand for en lav selvopvarmning af overfladen
  • Slidfri magnetiske spoler
  • Visning af fejlkode
  • Nem betjening med berøringstastatur
  • Velegnet til kontinuerlig drift
  • Hastighedsområde: 0 - 1000 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 100/115/230 V
Omrøringsfunktioner Synkron opvarmning og omrøring
Model- RT 15
Størrelse 10,6 x 19,5 tommer.
Højde (metrisk) 60 mm
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 120 °C
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 280 mm
Watt 620 W
Vægt (engelsk) 23.1 lb.
Vægt (metrisk) 10.5 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rektangel
Stiktype EU
Antal stillinger 15
Omrøringsområde 0 til 1000 rpm