Få mere at vide
Velp Scientifica™ Magnetiske rørestave
Artikelnummer. 15845211 Shop alle Velp produkter
Længde (metrisk):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15845211
Brand: Velp Scientifica™ A00000336
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velp Scientifica™ Magnetiske rørestave til brug med Velp Scientifica™ Kogepladeomrørere.
  • Til brug med Velp Kogepladeomrørere
  • Fås i forskellige størrelser og former
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kogepladeomrørere
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 5 mm
Form Kryds
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis