Få mere at vide
Velp Scientifica™ Magnetiske rørestave
Artikelnummer. 15805231 Shop alle Velp produkter
Længde (metrisk):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15805231
Brand: Velp Scientifica™ A00000357
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velp Scientifica™ Magnetiske rørestave til brug med Velp Scientifica™ Kogepladeomrørere.
  • Til brug med Velp Kogepladeomrørere
  • Fås i forskellige størrelser og former
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kogepladeomrørere
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 13 mm
Form Oktagon