Få mere at vide
Fisherbrand™ Stir Bar Box Set, Octahedral
Artikelnummer. 11547772 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 11547772
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i beholdere med let buede eller ujævne bunde. Fisherbrand™ Star Bar Box Set, Octahedral er isostatisk støbt i ren, FDA-godkendt PTFE-plast.
  • Garanteret inert og lækagefri
  • Individuelt poleret for at holde sig renere i længere tid
  • Hvert sæt indeholder:
2 hver på 13 x 8 mm
2 hver på 15 x 8 mm
2 hver på 25 x 10 mm
2 hver på 38 x 10 mm
2 hver på 51 x 10 mm
2 hver på 64 x 10 mm
Ordreinfo
Inkluderer
Tekniske data
Farve Hvid
Inkluderer 2 følgere hver: 113 mm x 8 mm, 16 mm x 8 mm, 16 mm x 10 mm, 25 mm x 10 mm, 38 mm x 10 mm, 51 mm x 10 mm, 64 mm x 10 mm