Få mere at vide
Cytiva™ Magnetisk separationsstativ
Shop alle Cytiva produkter
Holder:
Rør (15 ml)
Beskrivelse
- Indeholder en neodymmagnet til småskala proteinrensning og prøveberigelse med magnetiske perler
- For prøvevolumener fra 1,5 mL til 50 mL
- Stærkt magnetfelt, der giver hurtig og effektiv adskillelse af magnetiske perler fra forskellige flydende prøvemedier, der rutinemæssigt anvendes til nukleinsyreekstraktionsprocedurer
- Fjern let magnetisk blok fra plastikstativet for at tillade hurtig afmagnetisering af prøverne
- Vælg mellem tre magnetiske separationsstativer for at opfylde dine behov: MagRack 6, magnetisk adskillelsesstativ 15 mL, og MagRack Maxi– for prøver op til henholdsvis 1,5, 15 og 50 ml
- Behandle op til seks prøver parallelt med MagRack 6 og magnetisk adskillelsesstativ 15 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Stativ |
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 1 x 6 |
| Farve | Grå |
| Holder | Rør (15 ml) |
| Materiale | Neodym magneter, akryl |
| Stillinger | 6 stillinger |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Nej |
| Vis mere |