Beskrivelse
- Technique: Accessory
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Silver |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Forspaltet | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Lukkestørrelse | 18 mm |
| Markeringssted | No |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Produkttype | Cap |
| Septum Color | Blue/White |