Få mere at vide
Phenomenex™ Magnetiske skruehætter, 18 mm, med septa, ingen slids
Artikelnummer. 31744690 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Septum Color:
Blå/hvid
Hvid/Blå
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Color
31744690 Blå/hvid
31742350 Hvid/Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31744690 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AV89000
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Teknik: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Septum PTFE/Silicone
Lukkestørrelse 18 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap
Septum Color Blå/hvid